CLS3950
Corning® PYREX® borosilicate glass fiber (BGF) filter discs 8 μm pore size
borosilicate glass fiber (BGF), pore size 8 μm
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Pyrex® fiber glass wool, borosilicate glass fiber (BGF), pore size 8 μm
Materiais
borosilicate glass fiber (BGF)
Agency
suitable for EPA 1613
esterilidade
non-sterile
embalagem
box of 454 g 1box = 2 x 227g bags
fabricante/nome comercial
Corning 3950
diâmetro × C
2 in. × 22 ft
tamanho de poro
8 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Supplied as a 2 in. diameter x 22 ft long piece.
Características e benefícios
- Pyrex® fiber glass wool, pore size 8 μm is made of borosilicate glass fiber (BGF).
- Designed for use in heating mantles, hot plate heating, oven and microwave.
- May be autoclaved.
- Not applicable for vacuum or pressure applications.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)