Documentos Principais
20409
Supelco
Lã de vidro
Pesticide Grade (Silanized), pkg of 10 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41121800
embalagem
pkg of 10 g
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Descrição geral
A lã de vidro é feita de fibras curtas de vidro e tem natureza não inflamável. É amplamente considerada como material de isolamento térmico em navios, automóveis, dutos de ar-condicionado e tubulações de abastecimento de água. Além disso, também é usada como material absorvente de ruído em salas de shows, estúdios e cinemas. Acima de tudo, ela não é carcinogênica para humanos.
Tampões de lã são comumente usados em revestimentos da entrada de GC para melhorar a vaporização da amostra e/ou impedir a entrada de materiais não voláteis na coluna. Eles também podem ser usados em colunas para GC empacotadas, tubos de dessorção de solventes e filtros de purga (“purge traps”) para reter leitos adsorventes.
Aplicação
A coluna empacotada de lã de vidro silanizada para cromatografia gasosa pode ser usada em um procedimento experimental para medir e coletar voláteis de óleos comestíveis.
Outras notas
Grau para pesticidas (silanizados) para aplicações que envolvem analitos ativos, como pesticidas organoclorados e/ou organofosforados
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 439-444 (2012)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)