Documentos Principais
21688-U
Supelco
Lã de vidro
Pesticide Grade (Silanized), pkg of 100 g
Sinônimo(s):
Silanized Glass Wool
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
SB.54
embalagem
pkg of 100 g
Descrição geral
Glass wool is made up of short glass fibres and is non-flammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is also used as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.
Tampões de lã são comumente usados em revestimentos da entrada de GC para melhorar a vaporização da amostra e/ou impedir a entrada de materiais não voláteis na coluna. Eles também podem ser usados em colunas para GC empacotadas, tubos de dessorção de solventes e filtros de purga (“purge traps”) para reter leitos adsorventes.
Aplicação
Silanized glass wool gas chromatographic packed column maybe used in an experimental procedure for measuring and collecting volatiles from edible oils.
Outras notas
Pesticide Grade (Silanized) for applications that involve active analytes, such as organochlorine and/or organophosphorous pesticides
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Imanaka Y.
Advanced Ceramic Technologies & Products (2012)
Volatiles and oil quality
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54, 458-460 (1977)