21004-U
Inlet Liner O-Ring
I.D. 0.250 in., pkg of 30 (3 packs of 10ea)
Sinônimo(s):
Injector liner O-rings
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 30 (3 packs of 10ea)
fabricante/nome comercial
Agilent custom
Parâmetros
350 °C max. temp.
D.I.
0.250 in.
cor
brown O-ring
compatibilidade
configured for capillary inlet liner
Categorias relacionadas
Descrição geral
This high temperature fluorocarbon O-ring can be used with inlet temperatures up to 350 °C without sticking or fragmenting. Fits 6.3 mm O.D. (split) and 6.5 mm O.D. (splitless) capillary liners, and any 1/4in. O.D. capillary liner that uses an O-ring. Superior replacement for Viton O-rings.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)