Documentos Principais
W321399
Sigma-Aldrich
trans-2-Nonenal
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
140.22
Número FEMA:
3213
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
5.072
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥95%
contém
synthetic α-tocopherol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fatty; citrus
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
chave InChI
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W321399-200G-K4065266896565
W321399-1KG-K4065266896558
W321399-SAMPLE-K4065266896589