densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.454-1.458
p.e.
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
chave InChI
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?