09-310
Anti-phospho-EGFR (Tyr1069) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr1069)
Informações sobre genes
horse ... Egfr(100067755)
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
pig ... Egfr(397070)
rat ... Egf(25313)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:1,000 dilution of this antibody detected Tyr1069 phosphorylated EGFR on 10 g of EGF treated A431 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Nota de análise
Untreated and EGF treated A431 lysates
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1