W268003
2-Methylanisole
≥99%, FG
Sinônimo(s):
o-Methylanisole
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.516 (lit.)
pb
170-172 °C (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; earthy; walnut
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?