Key Documents
Z268208
Waste Solvent Container
Nalgene rectangular D.O.T. carboy, capacity 20 L,
closure size 70 mm
Sinônimo(s):
bottle, carboy
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2214-0050
capacidade
20 L
Descrição geral
Various sizes of Nalgene bottles or carboys to fit waste solvent funnels. Caps not included.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4