Documentos Principais
Z566497
ECO funnel system
capacity 4 L, cap diam. 4 in., pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
ECO Funnel, Funnel System
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
embalagem
pkg of 1 ea
diâmetro da tampa
4 in.
capacidade
4 L
Descrição geral
Components:
  • 4 in. funnel and cap (red), 38-430
  • 4 L LDPE container
  • Secondary container
  • Base
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
vibrant-m
Z268208
Waste Solvent Container