GF46921451
Iron
powder, max. particle size 60 micron, weight 200 g, purity 99.+%
Sinônimo(s):
FE006020
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 469-214-51
resistividade
9.71 μΩ-cm
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
60 μm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)