396141
Strontium titanate
powder, 99%
Sinônimo(s):
Strontium titanium trioxide
Ensaio
99%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: titanium
pf
2060 °C (lit.)
densidade
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/3O.Sr.Ti/q;2*-1;+2;
chave InChI
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Perovskite-phase metal oxides exhibit a variety of interesting physical properties which include ferroelectric, dielectric, pyroelectric, and piezoelectric behavior.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
396141-500G | 4061833597378 |
396141-100G | 4061831983265 |