Documentos Principais
1.12048
Sigma-Aldrich
Barium titanate (IV)
Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.
Sinônimo(s):
Barium titanate (IV), Barium metatitanate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BaO3Ti
Número CAS:
Peso molecular:
233.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Número do índice EC:
234-975-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
9.6 (25 °C, 20 g/L in H2O, slurry)
pf
1625 °C
densidade
6.08 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1400 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Ba+2].[Ti+4].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/Ba.3O.Ti/q+2;3*-2;+4
chave InChI
VKJLWXGJGDEGSO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (elemental analysis): conforms
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1