Key Documents
W342203
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Undecadienal
≥95%, FG
Sinônimo(s):
(2E,4E)-undeca-2,4-dienal, (E,E)-2,4-undecadienal
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH=CHCH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
166.26
Número FEMA:
3422
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10385
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
5.196
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
densidade
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
butter; spicy
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h7-11H,2-6H2,1H3/b8-7+,10-9+
chave InChI
UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)