Documentos Principais
W316202
Sigma-Aldrich
Furfuryl thioacetate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
S-Furfuryl thioacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2S
Número CAS:
Peso molecular:
156.20
Número FEMA:
3162
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2250
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.033
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
p.e.
90-92 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
burnt; coffee; roasted; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CC(SCC1=CC=CO1)=O
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Furfuryl thioacetate is a sulfur-containing flavor compound mainly found in coffee.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
New developments in coffee aroma research.
Flament Y.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 15(1), 15-23 (1967)
Precursors of sulfur?containing flavor compounds
Schutte L & Teranishi R
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(4), 457-505 (1974)
Artigos
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.