Documentos Principais
W316255
Sigma-Aldrich
Furfuryl thioacetate
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
S-Furfuryl thioacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2S
Número CAS:
Peso molecular:
156.20
Número FEMA:
3162
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
13.033
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
burnt; coffee; meaty; roasted
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)