Documentos Principais
W320803
Sigma-Aldrich
(Methylthio)methylpyrazine
mixture of isomers, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Popcorn thiopyrazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2S
Número CAS:
Peso molecular:
140.21
Número FEMA:
3208
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2290
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.035
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
cocoa; coffee; hazelnut; roasted
grau:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.583 (lit.)
densidade
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
cocoa; coffee; hazelnut; roasted
cadeia de caracteres SMILES
CSc1cnc(C)cn1.CSc2nccnc2C
InChI
1S/2C6H8N2S/c1-5-3-8-6(9-2)4-7-5;1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h2*3-4H,1-2H3
chave InChI
PYWKOMLPQRZQSD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
(Methylthio)methylpyrazine (mixture of isomers) are pyrazine compounds that are mainly formed in food products by Maillard reaction between sugars and proteins during cooking or roasting. It occurs naturally in tobacco.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 3-10 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
89 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke (2016)
Flavours and Fragrances (1997)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 52-52 (2000)