Key Documents
545791
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-(methylthio)pyrazine
80%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2S
Número CAS:
Peso molecular:
140.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
80%
índice de refração
n20/D 1.585 (lit.)
pb
213-214 °C (lit.)
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2S/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
PPPFFGVGWFKTHX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains 2,6 isomers, remainder 2,5 isomers
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Silvia Maglioni et al.
Experimental gerontology, 56, 89-98 (2014-04-09)
Progressive neuronal deterioration accompanied by sensory functions decline is typically observed during aging. On the other hand, structural or functional alterations of specific sensory neurons extend lifespan in the nematode Caenorhabditis elegans. Hormesis is a phenomenon by which the body