M75608
2-Methylpyrazine
≥99%
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,4-diazine, Monomethylpyrazine
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
135 °C/761 mmHg (lit.)
pf
−29 °C (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
chave InChI
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a ligand to prepare coordination polymer [Ag(CF3CO2)(2-Me-Pyz)], wherein 2-Me-Pyz is 2-methylpyrazine.
- To prepare 2-cyanopyrazine via ammoxidation reaction using MoVPO catalyst.
- As a ligand in the synthesis of fluorescent silver(I)-saccharinato complex, which exhibits blue luminescence at room temperature.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M75608-25G | 4061834062172 |
M75608-100G | 4061834062165 |