W318302
2-Methoxy-3-methylpyrazine
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Almond pyrazine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.507 (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
almond; green; nutty
cadeia de caracteres SMILES
COc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2O/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W318302-1KG | |
W318302-250G | |
W318302-250G-K | 4061838192905 |
W318302-5KG | |
W318302-5KG-K | 4061837528033 |
W318302-SAMPLE-K | 4061838192929 |
W318302-100G | |
W318302-100G-K | |
W318302-1KG-K | 4061837528026 |
W318302-25G-K | |
W318302-25G | |
W318302-SAMPLE |