densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.450 (lit.)
pb
90-91 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+
chave InChI
NDFKTBCGKNOHPJ-AATRIKPKSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup