Key Documents
566713
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyde
98%
Sinônimo(s):
2,5-Bis(octyloxy)benzene-1,4-dialdehyde, 2,5-Bis(octyloxy)terephthalaldehyde, 2,5-Dioctyloxybenzene-1,4-dicarboxaldehyde, 2,5-Dioctyloxyterephthalaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)7O]2C6H2(CHO)2
Número CAS:
Peso molecular:
390.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
76-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(OCCCCCCCC)c(cc1OCCCCCCCC)C([H])=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16H2,1-2H3
chave InChI
HBPJKNOOUOGSOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Monomeric precursor for cyano-PPV light-emitting polymer.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Crocetin dialdehyde analytical standard
Supelco
18804
Crocetin dialdehyde