224189
4-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
95%
Sinônimo(s):
4-Carboxybenzenesulfonyl fluoride, p-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
pf
272-273 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
DJUJJHDCOUPERR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
224189-5G | 4061833313275 |
224189-1G | |
224189-25G |