473839
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride
97%
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n20/D 1.35 (lit.)
pb
127 °C (lit.)
densidade
2.051 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
fluoro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(I)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C4F9IO3S/c5-1(6,14)2(7,8)17-3(9,10)4(11,12)18(13,15)16
chave InChI
XSLYISNQTJHKMP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride (ICCF) is a monofunctionalized sulfonyl fluoride derivative. Its density at 25°C is 2.174g/cm3.
Aplicação
Tetrafluoro-2-(tetrafluoro-2-iodoethoxy)ethanesulfonyl fluoride (ICCF) may be used in the synthesis of perfluorinated sulfonic acid silane (PSTE).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 768-768 (2015)
Perfluorinated alkylsulfonic acid functionalized periodic mesostructured organosilica: A new acidic catalyst.
Applied Catalysis A: General, 358(2), 232-239 (2009)