192376
4-Bromo-2,6-dimethylaniline
98%
Sinônimo(s):
4-Bromo-2,6-xylidine
Ensaio
98%
forma
solid
pf
48-51 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(Br)cc(C)c1N
InChI
1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3
chave InChI
QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 4-bromo-N-(1-(6-(1-isopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)pyridin-2-yl)ethylidene)-2,6-dimethylbenzenamine
- N-(4-Bromo-2,6-dimethylphenyl)-5-trimethylammoniumsalicylaldimine chloride
- ethynyl-functionalized persistent perylene diimide-multichromophore
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?