Documentos Principais
708542
Sigma-Aldrich
(5R,6S)-2-Mesityl-5,6-diphenyl-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-2-ium tetrafluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H26BF4N3O
Número CAS:
Peso molecular:
483.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
187-193 °C
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2cn3[C@@H]([C@@H](OCc3n2)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C26H26N3O.BF4/c1-18-14-19(2)24(20(3)15-18)29-17-28-23(27-29)16-30-26(22-12-8-5-9-13-22)25(28)21-10-6-4-7-11-21;2-1(3,4)5/h4-15,17,25-26H,16H2,1-3H3;/q+1;-1/t25-,26+;/m1./s1
chave InChI
OBABAEBTRZTTCY-QGLFPKSOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)