Key Documents
908541
Sigma-Aldrich
Ni(IPr*OMe)(phenyl acrylate)2
Sinônimo(s):
Montgomery Ni catalyst
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C87H72N2NiO6
Número CAS:
Peso molecular:
1300.21
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Aplicação
Ni(IPr*OMe)(phenyl acrylate)2 is an NHC-Ni(0) precatalyst developed in the Montgomery lab used for a variety of synthetic transformations including reductive couplings of aldehydes and alkynes and N-arylation of amines.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)