Documentos Principais
925489
Sigma-Aldrich
IPr#−PEPPSI
Sinônimo(s):
Pd(IPr# )(3-Cl-py)Cl2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C98H76Cl3N3Pd
Número CAS:
Peso molecular:
1508.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
Aplicação
IPr#−PEPPSI is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)