Key Documents
923532
Sigma-Aldrich
IPr*-PEPPSI
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C74H61Cl2N3Pd
Número CAS:
Peso molecular:
1169.62
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
Aplicação
IPr*-PEPPSI is a palladium NHC precatalyst for a variety of cross-couplng reactions, including C-N bond formation.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Sébastien G Guillet et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 56(44), 5953-5956 (2020-04-30)
The reaction mechanism leading to the formation of cross-coupling palladium pre-catalysts of the PEPPSI family was investigated. Two intermediates were isolated and proved to be both suitable synthons to the pre-catalysts, with one permitting the design of a novel and