Documentos Principais
919594
Sigma-Aldrich
Pd(IPr#)(AN)Cl2
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C99H79Cl2N3Pd
Peso molecular:
1488.03
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
Aplicação
Pd(IPr#)(AN)Cl2 is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions. NHC-Pd-aniline complexes of this type have many advantages, including higher reactivity in cross-coupling reactions than similar complexes using cinnamyl and pyridine throw-away ligands and simple reaction tunability through substituion of aniline ligand.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
919594-100MG4065267536514
919594-500MG4065267536521