565881
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
97%
Sinônimo(s):
Triisobutylphosphatrane
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5020 (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CN1CCN2CCN(CC(C)C)P1N(CC2)CC(C)C
InChI
1S/C18H39N4P/c1-16(2)13-20-10-7-19-8-11-21(14-17(3)4)23(20)22(12-9-19)15-18(5)6/h16-18H,7-15H2,1-6H3
chave InChI
WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
68.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
An article on Proazaphosphatranes: Verkade’s Superbases.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
565881-1G | 4061826733097 |
565881-5G | 4061833548455 |