556955
2,8,9-Triisopropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3,3,3]undecane
Sinônimo(s):
[2,5,8,9-Tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane-2,8,9-tris(1-methylethyl)]
About This Item
Produtos recomendados
índice de refração
n20/D 1.4830 (lit.)
Nível de qualidade
densidade
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N1CCN2CCN(C(C)C)P1N(CC2)C(C)C
InChI
1S/C15H33N4P/c1-13(2)17-10-7-16-8-11-18(14(3)4)20(17)19(12-9-16)15(5)6/h13-15H,7-12H2,1-6H3
chave InChI
DFRWCJYSXGNOFD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Deprotonation agent used to study the nucleophilic reactivities of benzenesulfonyl-substituted carbanions
Catalyst involved in:
- Synthesis of polymer-supported proazaphosphatranes for catalysis of amidation and transesterification reactions
- Wadsworth-Emmons reactions
- Mukaiyama aldol reactions
- Synthesis of aryl alcohols via addition reactions
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
An article on Proazaphosphatranes: Verkade’s Superbases.