416789
1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone
96%
About This Item
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
51-52 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7F3O/c10-9(11,12)8(13)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
IAJKTOIWQHTZOS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup