Documentos Principais
79412
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P1-t-Oct
≥97.0%
Sinônimo(s):
tert-Octylimino-tris(dimethylamino)phosphorane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H35N4P
Número CAS:
Peso molecular:
290.43
Beilstein:
7129981
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.474
p.e.
68 °C/0.05 mmHg (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)P(=NC(C)(C)CC(C)(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H35N4P/c1-13(2,3)12-14(4,5)15-19(16(6)7,17(8)9)18(10)11/h12H2,1-11H3
chave InChI
DSCJCKAURXOQPX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Sterically hindered, neutral nitrogen base with similar basicity as BEMP (Cat. No. 20025)
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R. Schwesinger et al
Angewandte Chemie (International Edition in English), 105, 1420-1420 (1993)