Documentos Principais
925918
Sigma-Aldrich
9-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methoxy-10-phenylacridinium bromide
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H24BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
470.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
190-198 (decomp)
cadeia de caracteres SMILES
COC1=CC=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4C(C5=C(C)C=CC=C5C)=C21.[Br-]
InChI
1S/C28H24NO.BrH/c1-19-11-9-12-20(2)26(19)27-22-15-7-8-16-23(22)29(21-13-5-4-6-14-21)24-17-10-18-25(30-3)28(24)27;/h4-18H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
AIMWDQBPPADYLB-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
9-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methoxy-10-phenylacridinium bromide is an acridinium photocatalyst used for a variety of transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Informações legais
Product of Solvias
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Bouthayna Zilate et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 56(12), 1767-1775 (2020-01-31)
Recent developments in preparative photocatalysis have reshaped synthetic strategies and now represent an integral part of current organic chemistry. Due to their favourable electrochemical and photophysical properties, the nowadays most frequently used photocatalysts are based on precious Ru- and Ir-polypyridyl