925888
6-(Dimethylamino)-9-(2,6-dimethylphenyl)-1-methoxy-10-phenylacridinium bromide
≥95%
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or chunks
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].O(C1=CC=CC2=C1C(=C3C=CC(=CC3=[N+]2C=4C=CC=CC4)N(C)C)C=5C(=CC=CC5C)C)C
InChI
InChI=1S/C30H29N2O.BrH/c1-20-11-9-12-21(2)28(20)29-24-18-17-23(31(3)4)19-26(24)32(22-13-7-6-8-14-22)25-15-10-16-27(33-5)30(25)29;/h6-19H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
MRROJCFXWUZLMB-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)