924490
Hyaluronic acid methacrylate
Low Viscosity, Low Endotoxin, 0.2 um sterile filtered, 0.2 μm, sterile-filtered
Sinônimo(s):
HAMA, Hyaluronan, Hyaluronic acid, MeHA
descrição
Validation : HNMR at 40°C
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
(Solid chunks, fibers or powder)
Impurezas
≤10 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤10 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
100 EU/g Endotoxin
cor
white to pale yellow
tamanho de partícula
0.2 μm
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)