Documentos Principais
925853
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(dimethylamino)-9-mesityl-10-methylacridinium bromide
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H32BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
478.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
Aplicação
3,6-Bis(dimethylamino)-9-mesityl-10-methylacridinium bromide is an acridinium photocatalyst used for a variety of transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Informações legais
Product of Solvias
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Bouthayna Zilate et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 56(12), 1767-1775 (2020-01-31)
Recent developments in preparative photocatalysis have reshaped synthetic strategies and now represent an integral part of current organic chemistry. Due to their favourable electrochemical and photophysical properties, the nowadays most frequently used photocatalysts are based on precious Ru- and Ir-polypyridyl