902314
[CpRu(Fmoc-tyrosin)]CF3CO2
Sinônimo(s):
Fmoc-protected ruthenium tyrosine amino acid derivative, Peptide radiolabel precursor, [18F]Fluorophenylalanine peptide residue precursor
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
pf
>300 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C]1[CH][CH][C](CC(NC(OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=O)C(O)=O)[CH][CH]1.F[C-](F)F.O=C=O.[Ru+].c5cccc5
Aplicação
Atenção
Informações legais
This product is manufactured pursuant to a license with Studiengesellschaft Kohle mbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)