47531
Fmoc-Phg-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-L-α-phenylglycine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +81±3°, c = 1% in DMF
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)c4ccccc4
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)21(15-8-2-1-3-9-15)24-23(27)28-14-20-18-12-6-4-10-16(18)17-11-5-7-13-19(17)20/h1-13,20-21H,14H2,(H,24,27)(H,25,26)/t21-/m0/s1
chave InChI
PCJHOCNJLMFYCV-NRFANRHFSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?