A53605
Benzhydrylamine
97%
Sinônimo(s):
α-Aminodiphenylmethane
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.595 (lit.)
p.e.
295 °C (lit.)
pf
12 °C (lit.)
densidade
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H,14H2
chave InChI
MGHPNCMVUAKAIE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?