325430
Triphenylmethylamine
99%
Sinônimo(s):
Tritylamine
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
223 °C/14 mmHg (lit.)
pf
102-104 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17N/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
chave InChI
BZVJOYBTLHNRDW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?