Key Documents
272515
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenylaniline
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3C6H2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
321.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
powder
pf
122-125 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(cc(cc1-c2ccccc2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H19N/c25-24-22(19-12-6-2-7-13-19)16-21(18-10-4-1-5-11-18)17-23(24)20-14-8-3-9-15-20/h1-17H,25H2
chave InChI
AGWKGKUGJDMKMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,4,6-Triphenylaniline was oxidized to azo(2,4,6-triphenylbenzene) in acetonitrile containing pyridine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
On the electrochemistry of 2, 4, 6-triphenylnitrobenzene and related compounds.
Lund H.
Electrochimica Acta, 52(1), 272-277 (2006)