Documentos Principais
902144
Sigma-Aldrich
[(Cp)Ru(η6-naphthalene)]OTf
≥95%
Sinônimo(s):
5-Cyclopentadienyl)(η6-naphthalene)ruthenium(1+) trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H13F3O3RuS
Número CAS:
Peso molecular:
443.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: C-C Bond Formation
pf
112-116 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jens Rickmeier et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(43), 14207-14211 (2018-09-07)
Radiolabeled receptor-binding peptides are an important class of positron emission tomography tracers owing to achievable high binding affinities and their rapid blood clearance. Herein, a method to introduce a 4-[18 F]fluoro-phenylalanine residue into peptide sequences is reported, by chemoselective radio-deoxyfluorination