419362
Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite
95%
Sinônimo(s):
Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
85-90 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H32NO2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-13(5,6)7)17-14(8,9)10/h11-12H,1-10H3
chave InChI
YGFLCNPXEPDANQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?