766305
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropylphosphoramidite
95%
Sinônimo(s):
Bis(2-cyanoethoxy)(diisopropylamino)phosphine, Bis(2-cyanoethoxy)-N,N-diisopropylaminophosphine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.465
densidade
1.039 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N
InChI
1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
chave InChI
LDHWBEHZLFDXCU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
73.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?