Documentos Principais
392561
Sigma-Aldrich
Methyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
97%
Sinônimo(s):
Bis(diisopropylamino)methoxyphosphine;
About This Item
Fórmula linear:
[[(CH3)2CH]2N]2POCH3
Número CAS:
Peso molecular:
262.37
Beilstein:
4291461
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
74-75 °C/0.45 mmHg (lit.)
densidade
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COP(N(C(C)C)C(C)C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H31N2OP/c1-10(2)14(11(3)4)17(16-9)15(12(5)6)13(7)8/h10-13H,1-9H3
chave InChI
YFYBXOIQXOOUCI-UHFFFAOYSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)