Documentos Principais
M073000
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
Sinônimo(s):
Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine
About This Item
Fórmula linear:
{[(CH3)2CH]2N}2POCH2CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
301.41
Beilstein:
3590103
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥99% (31P-NMR)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.470 (lit.)
p.e.
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
chave InChI
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
119.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M073000-C4061822549753