Documentos Principais
215139
Sigma-Aldrich
Pyridine trifluoroacetate
98%
Sinônimo(s):
Trifluoroacetic acid pyridine salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6F3NO2
Número CAS:
Peso molecular:
193.12
Beilstein:
3735993
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
chunks
Ensaio:
98%
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
chunks
pf
83-86 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 5%, clear, colorless
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
c1ccncc1.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.C2HF3O2/c1-2-4-6-5-3-1;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H;(H,6,7)
chave InChI
NRTYMEPCRDJMPZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pyridine trifluoroacetate forms reversed micelles with alkylammonium carboxylates in benzene.
Aplicação
  • On-tissue chemical oxidation followed by derivatization for mass spectrometry imaging: Investigates a technique for enhancing mass spectrometry imaging of hydroxyl-containing biomolecules using pyridine trifluoroacetate, which could be useful in bioanalytical applications (Wang et al., 2023).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Osmotic and activity coefficients of some pyridine complexes with halogenoacetic acids in benzene at 25?C.
Dega-Szapran Z and Szafran M.
Journal of Molecular Liquids, 25(2), 109-113 (1983)