416436
Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidite
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Bis(benzyloxy)(diisopropylamino)phosphine, Dibenzyl N,N-diisopropylphosphoramidate, Dibenzyl diisopropylphosphoramidite, N,N-Diisopropyl dibenzyl phosphoramidate, [Bis(benzyloxy)phosphanyl]bis(propan-2-yl)amine
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
p.e.
130 °C/0.55 mmHg (lit.)
solubilidade
THF: soluble(lit.)
acetonitrile: soluble(lit.)
cold water: insoluble(lit.)
dichloromethane: soluble(lit.)
densidade
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C20H28NO2P/c1-17(2)21(18(3)4)24(22-15-19-11-7-5-8-12-19)23-16-20-13-9-6-10-14-20/h5-14,17-18H,15-16H2,1-4H3
chave InChI
ANPWLBTUUNFQIO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
69 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?